missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Losartan, Mikromol™
Beskrivning
Losartan
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Losartan |
| CAS | 114798-26-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Losartan |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H23 Cl N6 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Losartan, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-methanol, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-methanol, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-methanol, DUP 89, Lortaan |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,25,26,27,28) |
| LEDER | CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4 |
| IUPAC-namn | [2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methanol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?