Läs mer
Losartan N1-Glucuronide, TRC
Produktkod. 30465461
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30465461 1 mg
1 options
Produktkod. 30465461 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL4704901MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Losartan N1-Glucuronide
CAS 138584-34-6
Molekylformel C28 H31 Cl N6 O7
Kvantitet 1 mg
Synonym 1-[5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-1H-tetrazol-1-yl]-1-deoxy-β-D-Glucopyranuronic Acid
InChI formel InChI=1S/C28H31ClN6O7/c1-2-3-8-20-30-25(29)19(14-36)34(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)26-31-32-33-35(26)27-23(39)21(37)22(38)24(42-27)28(40)41/h4-7,9-12,21-24,27,36-39H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,40,41)/t21-,22-,23+,24-,27+/m0/s1
LEDER CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnnn4[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[5-[2-[4-[[2-butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)imidazol-1-yl]methyl]phenyl]phenyl]tetrazol-1-yl]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 599.03
Formel vikt 598.1943