missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Losartan N2-Glucuronide (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Losartan N2-Glucuronide |
| CAS | 138584-35-7 |
| Molekylformel | C28 H31 Cl N6 O7 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Losartan N2-B-D-Glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C28H31ClN6O7/c1-2-3-8-20-30-25(29)19(14-36)34(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)26-31-33-35(32-26)27-23(39)21(37)22(38)24(42-27)28(40)41/h4-7,9-12,21-24,27,36-39H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,40,41)/t21-,22-,23+,24-,27?/m0/s1 |
| LEDER | CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn(n4)C5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R)-6-[5-[2-[4-[[2-butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)imidazol-1-yl]methyl]phenyl]phenyl]tetrazol-2-yl]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 599.03 |
| Formel vikt | 598.1943 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?