missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Losartan Potassium EP Impurity K, Mikromol™

Produktkod. 30049325
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049325 100 mg
30049237 25 mg
30462919 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049325 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0168.10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Losartan Potassium EP Impurity K
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Losartan Carboxaldehyde
CAS 114798-36-6
Analyt- eller komponentnamn Losartan Carboxaldehyde
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C22 H21 Cl N6 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-carbaldehyde, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2-TM-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1-TM-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxaldehyde, EXP 3179, DUP 167, Losartan Potassium Imp. K (EP), Losartan Imp. K (EP), Losartan USP Related Compound C, Losartan USP RC C, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-carbaldehyde, Losartan Carboxaldehyde, Losartan Imp K (EP), Losartan Related Compound C (USP), Losartan Related Compound C, Losartan Potassium Impurity K, Losartan Impurity K
InChI formel InChI=1S/C22H21ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,14H,2-3,8,13H2,1H3,(H,25,26,27,28)
LEDER CCCCc1nc(Cl)c(C=O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
IUPAC-namn 2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazole-4-carbaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 420.89
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 420.1465 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.