missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Losartan Potassium EP Impurity K, Mikromol™
Beskrivning
Losartan Potassium EP Impurity K, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Losartan Carboxaldehyde |
| CAS | 114798-36-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Losartan Carboxaldehyde |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H21 Cl N6 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-carbaldehyde, EXP 3179, DUP 167, Losartan Potassium Imp. K (EP), Losartan Imp. K (EP), Losartan USP Related Compound C, Losartan USP RC C, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-carbaldehyde, Losartan Carboxaldehyde, Losartan Imp K (EP), Losartan Related Compound C (USP), Losartan Related Compound C, Losartan Potassium Impurity K, Losartan Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,14H,2-3,8,13H2,1H3,(H,25,26,27,28) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCCc1nc(Cl)c(C=O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?