Läs mer
Losartan potassium, MedChemExpress
Beskrivning
Losartan potassium (DuP-753 potassium) is an angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist, competing with the binding of angiotensin II to AT1 with an IC50 of 20 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Losartan potassium |
| CAS | 124750-99-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H22ClKN6O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | DuP-753 potassium |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 110 mg/mL (238.61 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (108.46 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OCC1=C(Cl)N=C(CCCC)N1CC2=CC=C(C3=CC=CC=C3C4=N[N-]N=N4)C=C2.[K+] |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.0 |
| Visa mer |