Läs mer
Tocris Bioscience™ Losartan potassium
Beskrivning
Selective non-peptide angiotensin AT1 receptor antagonist. Inhibits the contractile effects of angiotensin II on rabbit aorta and jugular vein (pA2 = 8.27). Orally active antihypertensive agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Losartan potassium |
| CAS | 124750-99-8 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C22H25ClKN6O |
| Formel vikt | 461 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 464.031 |