Läs mer
Lotamilast, MedChemExpress
Produktkod. 16478017
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16478017 5 mg
16435308 10 mg
16405966 100 mg
16401517 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16478017 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12740
MedChemExpress Lotamilast (RVT-501; E6005) is a selective phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor with an IC50 of 2.8 nM.
Lotamilast (RVT-501
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lotamilast
CAS 947620-48-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H24N4O5
Kvantitet 5 mg
Synonym RVT-501 E6005
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (52.91 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C(C(OC)=O)C=C1)NC2=CC=CC(C3=C4C(C=C(OC)C(OC)=C4)=NC(NC)=N3)=C2
Molekylvikt (g/mol) 472.49
Formel vikt 472.49
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation