Läs mer
Loteprednol Etabonate, MedChemExpress
Beskrivning
Loteprednol etabonate (LE) is an orally active soft steroid belonging to a unique class of glucocorticoids. Loteprednol etabonate (LE) exhibits anti-inflammatory activity and has been used in optometry and ophthalmology.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Loteprednol Etabonate |
| CAS | 82034-46-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H31ClO7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (214.16 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(OC(OCC)=O)C(OCCl)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 466.95 |
| Formel vikt | 466.95 |
| Visa mer |