Läs mer
Lotilaner, MedChemExpress
Beskrivning
Lotilaner is a parasiticide, acts as a potent non-competitive antagonist of insects GABACl receptors, with an IC50 of 23.84 nM for Drosophila melanogaster GABA receptor. No effect on a dog GABAA receptor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lotilaner |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1369852-71-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H14Cl3F6N3O3S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (167.57 mM) |
| LEDER | O=C(NCC(NCC(F)(F)F)=O)C1=C(C=C(S1)C2=NO[C@](C3=CC(Cl)=C(C(Cl)=C3)Cl)(C2)C(F)(F)F)C |
| Visa mer |