Läs mer
Loureirin A, MedChemExpress
Produktkod. 16481648
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16481648 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16481648 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1505
MedChemExpress Loureirin A is a flavonoid extracted from Dragon's Blood, can inhibit Akt phosphorylation, and has antiplatelet activity.
Loureirin A is a flavonoid extracted from Dragon's Blood, can inhibit Akt phosphorylation, and has antiplatelet activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Loureirin A
CAS 119425-89-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H18O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 86.6 mg/mL (302.46 mM)
LEDER O=C(C1=CC=C(O)C=C1)CCC2=CC=C(OC)C=C2OC
Molekylvikt (g/mol) 286.32
Formel vikt 286.32
Procent renhet 98.93%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation