Läs mer
Loureirin B, MedChemExpress
Produktkod. 16471648
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16471648 5 mg
1 options
Produktkod. 16471648 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1504
MedChemExpress Loureirin B, a flavonoid extracted from Dracaena cochinchinensis, is an inhibitor of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), with an IC50 of 26.10 μM; Loureirin B also inhibits KATP, the phosphorylation of ERK and JNK, and has anti-diabetic activity.
Loureirin B, a flavonoid extracted from Dracaena cochinchinensis, is an inhibitor of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), with an IC50 of 26.10 μM
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Loureirin B
CAS 119425-90-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H20O5
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (474.16 mM)
LEDER O=C(C1=CC=C(O)C=C1)CCC2=C(OC)C=C(OC)C=C2OC
Molekylvikt (g/mol) 316.35
Formel vikt 316.35
Procent renhet 99.16%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism