Läs mer
R&D Systems™ Lovastatin
Produktkod. 18064802
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18064802 10 mg
18014072 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18064802 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 1530/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1672.05 SEK
    1488.90 SEK / 10mg
    Save 183.15 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent HMG-CoA reductase inhibitor
Potent, competitive inhibitor of HMG-CoA reductase (Ki = 0.6 nM) therefore decreases cholesterol biosynthesis, in vitro and in vivo. Indirectly inhibits Rho-GTPase activity by depleting intracellular pool of isoprene residues. Decreases CDK2, 4, 6 and cyclin E levels and induces G1 arrest and apoptosis in tumor cell lines in vitro. Inactive lactam prodrug of lovastatin hydroxy acid, naturally bioactivated in vivo following oral administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75330-75-5
Molekylformel C24H36O5
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Lovastatin
Kvantitet 10 mg
Produktlinje Tocris
Formel vikt 404.54
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 404.55
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.