Läs mer
Lovastatin, 97 %
Produktkod. 15499537
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15499537 25 g 25g
15489537 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52792.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 75330-75-5 | C24H36O5 | 404,55 g/mol
Lovastatin är ett kolesterolsänkande läkemedel och en konkurrerande hämmare av HMG-CoA-reduktas, ett hastighetsbegränsande enzym vid kolesterolsyntes. Blockerar produktionen av mevalonat, en kritisk förening i produktionen av kolesterol och isoprenoider. Det ökar cellresistens mot anticancermedel som doxorubicin och inducerar apoptos i myelomceller. Det orsakar cellcykelstopp i G1- och G2/M-faserna.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Lovastatin är ett kolesterolsänkande läkemedel och en konkurrerande hämmare av HMG-CoA-reduktas, ett hastighetsbegränsande enzym vid kolesterolsyntes. Blockerar produktionen av mevalonat, en kritisk förening i produktionen av kolesterol och isoprenoider. Det ökar cellresistens mot anticancermedel som doxorubicin och inducerar apoptos i myelomceller. Det orsakar cellcykelstopp i G1- och G2/M-faserna.
Löslighet
Löslig i DMSO (10 mg/ml), etanol (10 mg/ml), metanol, kloroform, aceton, acetonitril, DMF och vatten (0,4 µ g/ml).
Anteckningar
Stabil under rekommenderade förvaringsförhållanden. Oförenlig med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75330-75-5
Molekylformel C24H36O5
Molekylvikt (g/mol) 404.55
MDL-nummer MFCD00072164
InChI-nyckel PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Synonym lovastatin, mevinolin, mevacor, monacolin k, lovalip, altoprev, lovalord, mevinacor, nergadan, 6alpha-methylcompactin
PubChem CID 53232
ChEBI CHEBI:40303
IUPAC-namn (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-{2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (2S)-2-methylbutanoate
LEDER CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lovastatin
Smältpunkt 175 °C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i DMSO (10 mg/ml), etanol (10 mg/ml), metanol, kloroform, aceton, acetonitril, DMF och vatten (0,4 μg/ml).
Formel vikt 404.56
Procent renhet 97%
RUO– Endast forskningsanvändning