Läs mer
Lovastatin, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lovastatin |
| CAS | 75330-75-5 |
| Molekylformel | C24H36O5 |
| MDL-nummer | MFCD00072164 |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | CC[C@H](C)C(O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(O3)=O)[C@@]12[H])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.54 |
| Procent renhet | 98% |