Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Lovastatin, 98 %
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
Användningsområden
•Det blockerar produktionen av mevalonat, en kritisk förening i produktionen av kolesterol och isoprenoider
•Det kan öka cellulär resistens mot anticancermedel som doxorubicin• Det kan inducera apoptos i myelomceller
•Det kan orsaka cellcykelstopp i G1- och G2/M-fas
•Det blockerar också PDGF-receptortyrosinfosforylering och MAP-kinasaktivering av PDGF
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lovastatin |
| Smältpunkt | 175.0°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (HPLC) |
| Kvantitet | 25 g |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: less soluble in ethanol, soluble in chloroform and acetone |
| Formel vikt | 404.54 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- Lovastatin
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.