Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Lovastatin, 98 %
Produktkod. 15590584 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15590584 5 g 5g
15500594 25 g 25g
15510594 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15590584 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 458830050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.98 SEK
    851.65 SEK / 5g
    Save 164.33 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lovastatin, CAS # 75330-75-5, är en kolesterolsänkande förening och hämmare av HMG-CoA-reduktas, ett enzym som begränsar hastigheten vid kolesterolsyntes. | CAS: 75330-75-5 | C24H36O5 | 404,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
Användningsområden
•Det blockerar produktionen av mevalonat, en kritisk förening i produktionen av kolesterol och isoprenoider
•Det kan öka cellulär resistens mot anticancermedel som doxorubicin• Det kan inducera apoptos i myelomceller
•Det kan orsaka cellcykelstopp i G1- och G2/M-fas
•Det blockerar också PDGF-receptortyrosinfosforylering och MAP-kinasaktivering av PDGF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75330-75-5
Molekylformel C24H36O5
Molekylvikt (g/mol) 404.55
MDL-nummer MFCD00072164
InChI-nyckel PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Synonym lovastatin, mevinolin, mevacor, monacolin k, lovalip, altoprev, lovalord, mevinacor, nergadan, 6alpha-methylcompactin
PubChem CID 53232
ChEBI CHEBI:40303
IUPAC-namn [(lS,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxi-6-oxooxan-2-yl]etyl]-3,7-dimetyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaftalen-1-yl] (2S)-2-metylbutanoat
LEDER CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Specifications
Kemiskt namn eller material Lovastatin
Smältpunkt 175,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: mindre lösliga i etanol, lösliga i kloroform och aceton
Formel vikt 404.54
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lovastatin
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.