missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lovastatin Dimer (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lovastatin Dimer |
| CAS | 149756-62-7 |
| Molekylformel | C48H72O10 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | [1S-[1α[2S*,4S*[βS*,ΔS*[1R*,2R*,6S*,8R*(R*)]]],2α,6β,8Δ(R*)]]-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-.beta.,.delta.-dihydroxy-2,6-dimethyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1-naphthaleneheptanoic Acid 2-[[1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-2,6-dimethyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1- naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-6-oxo-2H-pyran-4-yl Ester, L 665624, Lovastatin EP Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C48H72O10/c1-9-29(5)47(53)57-41-21-27(3)19-33-13-11-31(7)39(45(33)41)17-15-35(49)23-36(50)24-43(51)56-38-25-37(55-44(52)26-38)16-18-40-32(8)12-14-34-20-28(4)22-42(46(34)40)58-48(54)30(6)10-2/h11-14,19-20,27-32,35-42,45-46,49-50H,9-10,15-18,21-26H2,1-8H3/t27-,28-,29-,30-,31-,32-,35+,36+,37?,38+,39-,40-,41-,42-,45-,46-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](C=C2[C@H]1[C@H]([C@H](C=C2)C)CCC3C[C@H](CC(=O)O3)OC(=O)C[C@@H](C[C@@H](CC[C@H]4[C@H](C=CC5=C[C@@H](C[C@@H]([C@H]45)OC(=O)[C@@H](C)CC)C)C)O)O)C |
| IUPAC-namn | (4R)-2-(2-((1S,2S,6R,8S,8aR)-2,6-dimethyl-8-(((S)-2-methylbutanoyl)oxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl)ethyl)-6-oxotetrahydro-2H-pyran-4-yl (3R,5R)-7-((1S,2S,6R,8S,8aR)-2,6-dimethyl-8-(((S)-2-methylbutanoyl)oxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 809.08 |
| Formel vikt | 808.51 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?