Läs mer
Lovastatin, LoGiCal
Produktkod. 30464290
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464290 10 mg
1 options
Produktkod. 30464290 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0050.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mevinolin
CAS 75330-75-5
Analyt- eller komponentnamn Mevinolin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C24 H36 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Lovastatin, Simvastatin Imp. E (EP), Butanoic acid, 2-methyl-, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, [1S-[1alpha(R*),3alpha,7beta,8beta(2S*,4S*),8abeta]]-, (+)-Mevinolin, 6alpha-Methylcompactin, Altocor, Altoprev, Antibiotic MB 530B, L 154803, Lestric, Lostatin, Lovacard, Lovalip, Lovastatin lactone, Lovex, MK 803, MSD 803, Mevacor, Mevinacor, Mevinolin, Mevlor, Monacolin K, Monacolin K lactone, NSC 633781, Sivlor, Simvastatin Impurity E
InChI formel InChI=1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
IUPAC-namn [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]etyl]-3,7-dimetyl-1,2,3,7,7,8a-hexahydronaftalen-1-yl] (2S)-2-metylbutanoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 404.54
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 404,2563 g/mol