Läs mer
Lovastatin, MedChemExpress
Produktkod. 16449096
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16449096 100 mg
16434847 50 mg
16488998 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16449096 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0504
MedChemExpress Lovastatin is a cell-permeable HMG-CoA reductase inhibitor used to lower cholesterol.
Lovastatin is a cell-permeable HMG-CoA reductase inhibitor used to lower cholesterol.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lovastatin
CAS 75330-75-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H36O5
Kvantitet 100 mg
Synonym Mevinolin
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (247.19 mM)
LEDER O=C([C@@H](C)CC)O[C@@H]1[C@@]([C@H]2CC[C@@H](OC3=O)C[C@H](C3)O)([H])C(C=C[C@@H]2C)=C[C@H](C)C1
Molekylvikt (g/mol) 404.54
Formel vikt 404.54
Procent renhet 99.89%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation