Läs mer
Lovastatin, Mikromol™
Produktkod. 17913996
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17913996 100 mg
1 options
Produktkod. 17913996 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0050.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Lovastatin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mevinolin
CAS 75330-75-5
Analyt- eller komponentnamn Mevinolin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C24 H36 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Lovastatin, Simvastatin Imp. E (EP), Butanoic acid, 2-methyl-, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, [1S-[1alpha(R*),3alpha,7beta,8beta(2S*,4S*),8abeta]]-, (+)-Mevinolin, 6alpha-Methylcompactin, Altocor, Altoprev, Antibiotic MB 530B, L 154803, Lestric, Lostatin, Lovacard, Lovalip, Lovastatin lactone, Lovex, MK 803, MSD 803, Mevacor, Mevinacor, Mevinolin, Mevlor, Monacolin K, Monacolin K lactone, NSC 633781, Sivlor, Simvastatin Impurity E
InChI formel InChI=1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
LEDER CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
IUPAC-namn [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]etyl]-3,7-dimetyl-1,2,3,7,7,8a-hexahydronaftalen-1-yl] (2S)-2-metylbutanoat
Molekylvikt (g/mol) 404.54
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 404,2563 g/mol