Läs mer
Tocris Bioscience™ Lovastatin
Produktkod. 18064802
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18064802 10 mg
18014072 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18064802 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1530/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00 SEK
    1488.90 SEK / 10mg
    Save 86.10 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Potent HMG-CoA reductase inhibitor
Potent, competitive inhibitor of HMG-CoA reductase (Ki = 0.6 nM) therefore decreases cholesterol biosynthesis, in vitro and in vivo. Indirectly inhibits Rho-GTPase activity by depleting intracellular pool of isoprene residues. Decreases CDK2, 4, 6 and cyclin E levels and induces G1 arrest and apoptosis in tumor cell lines in vitro. Inactive lactam prodrug of lovastatin hydroxy acid, naturally bioactivated in vivo following oral administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75330-75-5
Molekylformel C24H36O5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lovastatin
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 404.54
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 404.55