Läs mer
Lovibond™ 10 mm banlängd glasceller
Produktkod. 10570082
Change view
Typ:
Glasceller
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10570082 Glasceller Varje
1 options
Produktkod. 10570082 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 606810
Beräknad leverans: 23-11-2026
En precisions smält kyvett gjord av optiskt glas enligt högsta standard.
  • 10 mm banlängd
  • För mätning av färg på lacker, torkande oljor, hartser, nitrocellulosa, lacker, fettsyror och liknande transparenta färgade vätskor
  • Överensstämmer med ASTM D-1544 och AOCS-metod Td la
Specifikationer
Typ Glasceller
För användning med (utrustning) Komparator 2000+, komparator 3000 med ouppvärmda prover