Läs mer
Lovibond™ CHECKIT™ Komparatortestsatser: aluminium
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Räckvidd:
0 till 0,3 mg/L
missing translation for 'unitSize'
Varje
Descripción
Includes
- Aqua Comparator-hus
- Aqua Comparator Disc
- Aluminium nr 1 tabletter (100-pack)
- Aluminium nr 2 tabletter (100-pack)
- 2 x 13,5 mm provceller
- Tablettkross
- Instruktion
- Bärväska
- Lätt att använda: tillsätt reagens till provcellen, rotera skivan tills färgen matchar provet och läs av koncentrationsvärdet
Especificaciones
Especificaciones
| Noggrannhet | ±5 % |
| För användning med (applikation) | Rutinmässig vattenanalys |
| Inkluderar | Aqua comparator™ bostäder, aqua comparator™ skiva, aluminium nr 1 tabletter, aluminium nr 2 tabletter, 2 x 13,5 mm provceller, tablettkross, instruktioner, bärväska |
| Antal tester | 100 |
| Räckvidd | 0 till 0,3 mg/L |
| Typ | Testsats av aluminium |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: methenamine
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido