Läs mer
Lovibond™ CHECKIT™ Komparatortestsatser: Klorfria
Produktkod. 10369834
Change view
Räckvidd:
0 till 3,5 mg/L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
10369834 0 till 3,5 mg/L Varje
1 options
Produktkod. 10369834 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 147050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.00 SEK
    958.70 SEK / Paket med 1
    Save 166.30 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Innehåller
  • Aqua Comparator-hus
  • Aqua Comparator Disc
  • DPD Free Reagent, 5 ml prov (100 pack)
  • 2 x 13,5 mm provceller
  • Tablettkross
  • Instruktion
  • Bärväska
Noggranna testsatser för rutinmässig vattenanalys
  • Lätt att använda: tillsätt reagens till provcellen, rotera skivan tills färgen matchar provet och läs av koncentrationsvärdet
Specifikationer
Noggrannhet ±5 %
För användning med (applikation) Rutinmässig vattenanalys
Inkluderar Aqua comparator™ bostäder, aqua comparator™ skiva, DPD-fritt reagens, 5 ml prov, 2 x 13,5 mm provceller, tablettkross, instruktioner, bärväska
Antal tester 100
Räckvidd 0 till 3,5 mg/L
Typ Klorfritt och totalt testkit