Läs mer
Lovibond™ CHECKIT™ Komparatortestsatser: Klor: Ultra HR: 2-18 % NaOCl
Produktkod. 10329414
Change view
Räckvidd:
2 till 18 % NaOCl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
10329414 2 till 18 % NaOCl Varje
1 options
Produktkod. 10329414 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 147490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00 SEK
    874.08 SEK / Paket med 1
    Save 155.92 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Innehåller
  • Aqua Comparator hölje
  • Aqua Comparator Disc
  • Försurande GP Tabletter (100-pack)
  • Klor HR (KI) tabletter (100 pack)
  • 2 x 13,5 mm provceller
  • Tablettkross
  • Spädningsset för provberedning
  • Instruktion
  • Bärväska
Noggranna testsatser för rutinmässig vattenanalys
  • Lätt att använda: tillsätt reagens till provcellen, rotera skivan tills färgen matchar provet och läs av koncentrationsvärdet
Specifikationer
För användning med (applikation) Rutinmässig vattenanalys
Inkluderar Aqua comparator™ bostäder, aqua comparator™ skiva, försurande GP tabletter, klor HR (Kl) tabletter, 2 x 13,5 mm provceller, tablettkross, spädningsset för provberedning, instruktioner, bärväska
Antal tester 100
Räckvidd 2 till 18 % NaOCl
Typ Klortestsats
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Comparator Checkit, Natriumhypochlorit, 2- 18 % .
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide, citric acid, adipic acid