Läs mer
Lovibond™ CHECKIT™ Komparatortestsatser: Kopparfria/Totalt
Beskrivning
Innehåller
- Aqua Comparator hölje
- Aqua Comparator Disc
- Koppar nr 1 tabletter (100 pack)
- Koppar nr 2 tabletter (100 pack)
- 2 x 13,5 mm provceller
- Tablettkross
- Instruktion
- Bärväska
- Lätt att använda: tillsätt reagens till provcellen, rotera skivan tills färgen matchar provet och läs av koncentrationsvärdet
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±5 % |
| För användning med (applikation) | Rutinmässig vattenanalys |
| Inkluderar | Aqua comparator™ bostäder, aqua comparator™ skiva, koppar nr 1 tabletter, koppar nr 2 tabletter, 2 x 13,5 mm provceller, tablettkross, instruktioner, bärväska |
| Antal tester | 100 |
| Räckvidd | 0 till 1 mg/L |
| Typ | Kopparfritt totaltestsats |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- copper No. 2
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Innehåller: calcium thioglycolate trihydride, adipicacid