Läs mer
Lovibond™ CHECKIT™ Komparatortestsatser: Järn
Räckvidd:
0 till 1 mg/L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
- Aqua Comparator-hus
- Aqua Comparator Disc
- Iron LR Tabletter (100-pack)
- Järn (II) LR tabletter (100 pack)
- 2 x 13,5 mm provceller
- Tablettkross
- Instruktion
- Bärväska
- Lätt att använda: tillsätt reagens till provcellen, rotera skivan tills färgen matchar provet och läs av koncentrationsvärdet
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±5 % |
| För användning med (applikation) | Rutinmässig vattenanalys |
| Inkluderar | Aqua comparator™ bostäder, aqua comparator™ skiva, järn LR tabletter, järn (II) LR tabletter, 2 x 13,5 mm provceller, tablettkross, instruktioner, bärväska |
| Antal tester | 100 |
| Räckvidd | 0 till 1 mg/L |
| Typ | LR Iron Test Kit |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.