Läs mer
Lovibond™ CHECKIT™ Komparatortestsatser: Nitrite LR
Produktkod. 10484292
Change view
Räckvidd:
0 till 0,5 mg/L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
10484292 0 till 0,5 mg/L Varje
1 options
Produktkod. 10484292 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 147300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    829.00 SEK
    705.83 SEK / Paket med 1
    Save 123.17 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Innehåller
Komparator, färgskiva, provceller, reagens, instruktioner och väska
Noggranna testsatser för rutinmässig vattenanalys
  • Lätt att använda: tillsätt reagens till provcellen, rotera skivan tills färgen matchar provet och läs av koncentrationsvärdet
Specifikationer
Noggrannhet ±5 %
För användning med (applikation) Rutinmässig vattenanalys
Inkluderar Aqua comparator™ bostäder, aqua comparator™ skiva, reagens, provceller, instruktioner, bärväska
Antal tester 100
Räckvidd 0 till 0,5 mg/L
Typ LR Nitrit Test Kit