Läs mer
Lovibond™ COD-rörtester, HR, kvicksilverfri
Produktkod. 15332055
Change view
Räckvidd:
0 till 15000mg/L
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
15332055 0 till 15000mg/L Paket med 25
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15332055 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 2420712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    917.00 SEK
    818.32 SEK / Paket med 25
    Save 98.68 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Föruppmätt enhetsdosreagens för vattenkvalitetstestning
  • För användning i SC400™ Kolorimetrar och Aqua Comparator™ Testsatser
  • Även lämplig att använda i Hach™ instrument och testkit
  • Lättöppnade, förseglade flaskor eliminerar risken för korskontaminering
  • Förlängd hållbarhet på upp till fem år
För kommunalt avloppsvattenprovning; Industriellt avloppsvatten och processkontrolltestning; Miljöprovning av vatten
Uppfyllande
USA:s EPA-godkänd testmetod
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad US EPA
För användning med (applikation) Kommunal avloppsprovning, industriellt avloppsvatten och processkontrollprovning, miljövattenprovning
För användning med (utrustning) SC400 kolorimetrar och Aqua comparator™ testsatser, Hach™ instrument
Antal tester 25
Räckvidd 0 till 15000mg/L
Testmetod Dikromat/H2SO4
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • COD / CSB Mercury Free, 0-15000 mg/l
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH208-Innehåller kaliumdikromat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, disilver(1+) sulfate, potassium dichromate