Läs mer
Lovibond™ COD Tube Tests, LR
Produktkod. 10301292
Change view
Räckvidd:
0 till 150 mg/L
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
10301292 0 till 150 mg/L Paket med 25
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10301292 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 2420720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    977.00 SEK
    498.82 SEK / Paket med 25
    Save 478.18 SEK
    48% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Föruppmätt enhetsdosreagens för vattenkvalitetstestning
  • För användning i MD100™ Kolorimetrar och Aqua Comparator™ Testsatser
  • Även lämplig att använda i Hach™ instrument och testkit
  • Lättöppnade, förseglade flaskor eliminerar risken för korskontaminering
  • Förlängd hållbarhet på upp till fem år
För kommunalt avloppsvattenprovning; Industriellt avloppsvatten och processkontrolltestning; Miljöprovning av vatten
Uppfyllande
USA:s EPA-godkänd testmetod
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad US EPA
För användning med (applikation) Kommunal avloppsprovning, industriellt avloppsvatten och processkontrollprovning, miljövattenprovning
För användning med (utrustning) SC400 kolorimetrar och Aqua comparator™ testsatser, Hach™ instrument
Antal tester 25
Räckvidd 0 till 150 mg/L
Testmetod Dikromat/H2SO4
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • COD Reagent Vario LR
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308-Vid exponering eller misstanke om exponering:Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
  • P405-Förvaras inlåst.