Läs mer
Lovibond™ COD Tube Tester; HERR; Kvicksilverfri
Produktkod. 15322055
Change view
Antal tester:
25
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Antal tester Förpackningsstorlek
15322055 25 Paket med 25
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15322055 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 2420711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    917.00 SEK
    862.52 SEK / Paket med 25
    Save 54.48 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Föruppmätt enhetsdosreagens för vattenkvalitetstestning
  • För användning i SC400™ Kolorimetrar och Aqua Comparator™ Testsatser
  • Även lämplig att använda i Hach™ instrument och testkit
  • Lättöppnade, förseglade flaskor eliminerar risken för korskontaminering
  • Förlängd hållbarhet på upp till fem år
För kommunalt avloppsvattenprovning; Industriellt avloppsvatten och processkontrolltestning; Miljöprovning av vatten
Uppfyllande
USA:s EPA-godkänd testmetod
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad US EPA
För användning med (applikation) Kommunal avloppsprovning, industriellt avloppsvatten och processkontrollprovning, miljövattenprovning
För användning med (utrustning) SC400 kolorimetrar och Aqua comparator™ testsatser, Hach™ instrument
Antal tester 25
Räckvidd 0 till 1500mg/L
Testmetod Dikromat/H2SO4