Läs mer
Lovibond™ Komparator 705
Beskrivning
Mångsidigt och mycket exakt visuellt kolorimetriskt vattenanalyssystem för snabb och exakt vattenanalys och färgmätning
Idealisk för att testa vatten, avloppsvatten, pann- och kylvatten, processvätskor, simbassänger, spa och mer i labbet, anläggningen, fältet eller klassrummet. Handhållet instrument är lätt att använda och ger exakta, reproducerbara resultat.
- Handhållen och helt portabel
- Kan användas för en mängd olika färgmätningsapplikationer
- Integrerat förstoringsprisma ger standard- och testfärger sida vid sida och till en bild, vilket hjälper till att göra en exakt färgmatchning
- Justerbar provcellskammare kan rymma celler från 10 till 40 mm banlängder
- Enkel en-knappstryckning
- Ersättning för färgade eller grumliga prover
- Konsistens garanteras med permanenta färgade glasstandarder
- Färgskivor är blekningsfria, kemikaliebeständiga och repsäkra; följa ISO 7392/2
- Använder 13 mm, 10 ml rör (600-T13P)
- Ett Nesslerizer-system krävs för specificerade tester för att få exakta resultat.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7393-2 |
| Inkluderar | (1) Komparator 705 hölje. (Rör säljs separat; se 600-T13P. Färgskivor säljs också separat.) |