Läs mer
Lovibond™ DPD nr 4 tabletter
Produktkod. 10515730
Räckvidd:
0,1 till 10 mg/l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10515730
Brand: Lovibond™ 511220BT
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bekväm blisterförpackning gör att användaren kan trycka tabletten genom folien direkt in i provet
  • Varje tablett är hermetiskt förseglad i en individuell aluminiumfolieficka som skyddar den från miljöförhållanden för längre hållbarhet
  • För användning med MC500™ Handhållen kolorimeter med flera parametrar (kat. nr. 15-398-470) och SP600 spektrofotometer (15-398-320)
  • Tester för aktivt syre i vattenprover
  • Område: 0,1 till 10 mg/L
Specifikationer
Färg Vitt
Sammansättning Potassium Iodide 1 to 10%, N,N-diethylbenzene-1,4-diammonium Sulphate 0.1 to 1%, non-hazardous components >90%
pH-intervall 6.2
Formatera Tablett
För användning med (applikation) Vattenanalys
För användning med (utrustning) MC500 colorimeter and SP600 spectrophotometer
Räckvidd 0,1 till 10 mg/l
Förvaringskrav 20 °C
Testmetod DPD
Typ DPD No. 4 Tablet