Läs mer
Lovibond™ DPD nr 4 tabletter
Räckvidd:
0.1 to 10mg/L
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Bekväm blisterförpackning gör att användaren kan trycka tabletten genom folien direkt in i provet
- Varje tablett är hermetiskt förseglad i en individuell aluminiumfolieficka som skyddar den från miljöförhållanden för längre hållbarhet
- För användning med MC500™ Handhållen kolorimeter med flera parametrar (kat. nr. 15-398-470) och SP600 spektrofotometer (15-398-320)
- Tester för aktivt syre i vattenprover
- Område: 0,1 till 10 mg/L
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Sammansättning | Potassium Iodide 1 to 10%, N,N-diethylbenzene-1,4-diammonium Sulphate 0.1 to 1%, non-hazardous components >90% |
| pH-intervall | 6.2 |
| Formatera | Tablett |
| För användning med (applikation) | Vattenanalys |
| För användning med (utrustning) | MC500 colorimeter and SP600 spectrophotometer |
| Räckvidd | 0.1 to 10mg/L |
| Förvaringskrav | 20 °C |
| Testmetod | DPD |
| Typ | DPD No. 4 Tablet |