Läs mer
Lovibond™ ET 730 Bärbar Flocktestare
Upplösning:
1 Revolution
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Strömförsörjning med USA, EU och Storbritannien och biladapter. Bruksanvisning.
Kräver
1 000 ml bägare, lågt format
Flockuleringstestare (även känd som Jar Testers) är designade för en rad användningsområden - som att testa effektiviteten hos flockulering eller utfällningsmedel
Kontinuerligt variabel omrörningshastighet (endast labbversioner).
- Digital visning av omrörning RPM
- Timer funktion
- Belyst bakpanel
- Höjdjusteringsmöjlighet för omrörarbladen under drift
- Datum och tid
Flocktestare levereras inte med bägare - köp från en leverantör av laboratorieprodukter.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bärbar flocktestare |
| Visningstyp | Digital |
| Inkluderar | Strömförsörjning med USA, EU och Storbritannien och biladapter, bruksanvisning |
| Nyckelfunktioner | Timer |
| För användning med (applikation) | Designad för en rad applikationer som att testa effektiviteten hos flockning eller utfällningsmedel |
| Upplösning | 1 Revolution |
| Mått (L x B x H) | 10 x 12,5 x 10 tum. (25,4 x 31,75 x 25,4 cm) |
| Längd (engelska) | 10 tum |
| Längd (metrisk) | 25.4 cm |
| Bredd (engelska) | 12,5 tum |
| Visa mer |