Läs mer
Lovibond™ ET 740 och ET 750 - Laboratorieflock-/burktestare
Beskrivning
Innehåller
Strömförsörjning med adapter för USA, EU och Storbritannien. Bruksanvisning.
Kräver
1 000 ml bägare, lågt format
Flockuleringstestare (även känd som Jar Testers) är designade för en rad användningsområden - som att testa effektiviteten hos flockulering eller utfällningsmedel
Kontinuerligt variabel omrörningshastighet (endast labbversioner.)
- Digital visning av RPM för omrörning.
- Timerfunktion.
- Belyst bakpanel.
- Höjdjusteringsmöjlighet för omrörarbladen under drift.
- Datum och tid.
Flockuleringstestare levereras inte med bägare. Köp från en leverantör av laboratorieprodukter.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flockuleringstestare för laboratorium |
| Visningstyp | Digital |
| Inkluderar | Strömförsörjning med adapter för USA, EU och Storbritannien, bruksanvisning |
| Nyckelfunktioner | Timer |
| För användning med (applikation) | För en rad användningsområden, exempelvis att testa effektiviteten av flockulering eller utfällningsmedel |
| Upplösning | 1 Revolution |
| Mått (L x B x H) | 25,5 x 13,5 x 10,25 tum (64,7 x 34,2 x 26,03 cm) |
| Längd (engelska) | 25,5 tum |
| Längd (metrisk) | 64,7 cm |
| Bredd (engelska) | 13,5 tum |
| Visa mer |