Läs mer
Lovibond™ ET 740 och ET 750 - Laboratorieflock-/burktestare
Produktkod. p-4485866
Längd (metrisk):
64,7 cm
93,9 cm
Vikt (metrisk):
12,1 kg
17 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12651745
Brand: Lovibond™ 2419155
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Strömförsörjning med adapter för USA, EU och Storbritannien. Bruksanvisning.
Kräver
1 000 ml bägare, lågt format
Flockuleringstestare (även känd som Jar Testers) är designade för en rad användningsområden - som att testa effektiviteten hos flockulering eller utfällningsmedel
Kontinuerligt variabel omrörningshastighet (endast labbversioner.)
  • Digital visning av RPM för omrörning.
  • Timerfunktion.
  • Belyst bakpanel.
  • Höjdjusteringsmöjlighet för omrörarbladen under drift.
  • Datum och tid.
Flockuleringstestare levereras inte med bägare. Köp från en leverantör av laboratorieprodukter.
Specifikationer
Typ Flockuleringstestare för laboratorium
Visningstyp Digital
Inkluderar Strömförsörjning med adapter för USA, EU och Storbritannien, bruksanvisning
Nyckelfunktioner Timer
För användning med (applikation) För en rad användningsområden, exempelvis att testa effektiviteten av flockulering eller utfällningsmedel
Upplösning 1 Revolution
Mått (L x B x H) 25,5 x 13,5 x 10,25 tum (64,7 x 34,2 x 26,03 cm)
Längd (engelska) 25,5 tum
Längd (metrisk) 64,7 cm
Bredd (engelska) 13,5 tum
Bredd (metrisk) 34.2 cm
Höjd (engelska) 10,25 tum
Höjd (metrisk) 26.03 cm
Elektriska krav 115/230 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Vikt (engelska) 26.8 lb.
Vikt (metrisk) 12,1 kg