Läs mer
Lovibond™ Infraröd labbturbidimeter
Produktkod. 10247642
Change view
Visningstyp:
Färggrafisk display
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
10247642 Färggrafisk display Varje
1 options
Produktkod. 10247642 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 194000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Alla föremål som behövs för testning, inklusive turbidimeter, fyra provceller, kalibreringsset, bruksanvisning och bärväska. (Batterier säljs separat.)
Designad för snabb och enkel grumlighetsmätning i laboratoriet
  • Auto-ranging-funktionen väljer automatiskt rätt område för grumlighetsmätning från 0,01 till 1100 NTU
  • Dataloggningsfunktion gör det möjligt för användare att lagra upp till 1 000 datamängder med datum, tid och registreringsnummer
  • Instrumentet är energieffektivt; drivs med sju uppladdningsbara NiCd-batterier (säljs separat) eller väggkontaktadapter
Specifikationer
Typ Infraröd labbturbiditetsmätare
Ljuskälla Infraröd LED
Visningstyp Färggrafisk display
Metod Nefelometrisk
Provstorlek 12 mL
För användning med (applikation) För snabb och enkel grumlighetsmätning i laboratoriet
Noggrannhet ±2 %,± 5 %
Upplösning 0,01, 0,1, 1 NTU
Grumlighet 0,01 till 1100 NTU
Mått (L x B x H) 10,45 x 7,6 x 2,76 tum. (26,5 x 19,3 x 7 cm)
Längd (engelska) 10,45 tum.
Längd (metrisk) 26.5 cm
Bredd (engelska) 7,6 tum.
Bredd (metrisk) 19.3 cm
Höjd (engelska) 2,76 tum.
Höjd (metrisk) 7 cm
Batterityp NiCd uppladdningsbar
Elektriska krav 100/230 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 100/230 V
Certifikat och efterlevnad CE, ISO
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 40 °C
Vikt (engelska) 2.2 lb.
Vikt (metrisk) 1 kg