Läs mer
Lovibond™ Kalibreringsset för infraröd laboratorieturbidimeter
Produktkod. 11779059
Change view
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11779059 1 sats Varje
1 options
Produktkod. 11779059 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 194150
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Innehåller
Standarder för 0,1, 20, 200, 800 NTU
För användning med TB300-IR laboratorieturbidimeter.
För användning med TB300-IR laboratorieturbidimeter.
Specifikationer
Typ Kalibreringssats
För användning med (utrustning) TB 300-IR laboratorieturbidimeter
Inkluderar Standarder för 0,1, 20, 200, 800 NTU
Kvantitet 1 sats
compliance-icons
Produktbeteckning
  • T-CAL Standards 800 NTU / 200 NTU / 20 NTU / < 0.1 NTU
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine