Läs mer
Lovibond™ Provceller med svarta lock
Produktkod. 10296652
Change view
För användning med (utrustning):
Lovibond Turbidimetrar TB350, TB211 och TB300
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10296652 Lovibond Turbidimetrar TB350, TB211 och TB300 Paket med 12
1 options
Produktkod. 10296652 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 197655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1595.00 SEK
    1357.92 SEK / Paket med 12
    Save 237.08 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Provcell för användning med Lovibond™ turbidimetrar.
  • Inkluderar lock
  • 12 per förpackning
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lovibond Turbidimetrar TB350, TB211 och TB300
Inkluderar Lock
Material Optiskt glas
Kvantitet 12/Pk.