Läs mer
Lovibond™ MINIKITS testkit: kvartära ammoniumföreningar
Produktkod. 10686911
Change view
Antal tester:
50
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal tester Förpackningsstorlek
10686911 50 Varje
1 options
Produktkod. 10686911 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 414170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    901.00 SEK
    633.00 SEK / Paket med 1
    Save 268.00 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Innehåller
  • Kalibrerad provbehållare, 100mL
  • QAC-Test Tabletter (200 tabletter)
  • Instruktion
  • Förvaringsväska
Noggranna testsatser för rutinmässig vattenanalys
  • Använder titrimetrisk metod för bestämning av QAC
  • Enkel hantering och exakt reagensdosering
  • Folieförpackade tablettreagenser med minsta garanterad hållbarhet på fem år
  • Enkel och säker förvaring
Specifikationer
För användning med (applikation) Rutinmässig vattenanalys
Inkluderar 100mL kalibrerad provbehållare, QAC-testtabletter, instruktioner, förvaringsväska
Antal tester 50
Räckvidd 0 till 80 mg/L
Typ Testkit för kvartära ammoniumföreningar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MINIKIT TEST QAC TEST AF417
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid, sodium dodecyl sulphate