Läs mer
Lovibond™ Modell 711-A Nesslerizer System Nessler Tubes
Produktkod. 10668342
Change view
Längd (metrisk):
250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10668342 250 mm Paket med 2
1 options
Produktkod. 10668342 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 354200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2565.00 SEK
    2082.16 SEK / Paket med 2
    Save 482.84 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-11-2026
Set med två Nessler-rör i klarglas
  • Vattenprovrör
  • Banlängd: 250 mm (9,8 tum)
  • Kolvar ingår
  • Använd för jämförelse av vattenfärger
  • Kompatibel med: Lovibond Nessslerizer System 711-A1 (FS Kat. nr. 15-405-311)
Specifikationer
Material Glas
Färg Klart
Längd (metrisk) 250 mm
För användning med (utrustning) 711-A1 Orbeco-Hellige™ /Lovibond™ nesslerizer system
För användning med (applikation) Vattenfärgsjämförelse
Inkluderar Kolvar