Läs mer
Lovibond™ Powder Pack™ Reagens för Ortho (Gratis) Fosfat
Produktkod. 15311675
Typ:
Powder Pack Reagenser
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15311675
Brand: Lovibond™ 531550
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Föruppmätt enhetsdos i en bekväm folieförpackning
  • Lätt att hantera
  • Lätt att öppna
  • Lätt att dispensera och hälla
  • Speciellt framtagen för användning i Hach™ och andra tillverkares testkit
Specifikationer
Typ Powder Pack Reagenser
För användning med (utrustning) Orbeco och Hach kolorimetrar och spektrofotometrar
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: citric acid, bariumchloride dihydrate