Läs mer
Lovibond™ Pulver Packs™ för fri klor
Produktkod. 10426303
Kvantitet:
100 pack
1000 förpackning
Räckvidd:
0 till 2 mg/L
0 till 3,5 mg/L
0 till 5 mg/L
Volym (engelska):
0,16 oz.
0,33 oz.
0,84 oz.
Volym (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 10426303
Brand: Lovibond™ 530100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Föruppmätta DPD-reagenser i enhetsdos för vattenkvalitetstestning
  • För användning i SC450™ Kolorimetrar och Aqua Comparator™ Testsatser
  • Även lämplig att använda i Hach™ instrument och testkit
  • Lättöppnade, förseglade foliepaket eliminerar risken för korskontaminering
  • Tillgänglig för 5, 10 och 25 ml provstorlekar
  • Förlängd hållbarhet på upp till 5 år
Kommunala tester av dricksvatten och avloppsvatten; Industriellt avloppsvatten och processkontrolltestning; Miljöprovning av vatten
Uppfyllande
US EPA-godkänd DPD-metod
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad US EPA
Volym (metrisk) 10 mL
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Kommunal dricksvatten- och avloppsprovning, industriellt avloppsvatten och processkontrollprovning, miljövattenprovning
För användning med (utrustning) SC450 kolorimeter och Aqua Comparator™ testsatser, Hach™ instrument och testkit, spektrofotometer
Kvantitet 100 pack
Räckvidd 0 till 2 mg/L
Typ DPD-fritt klorreagens
Volym (engelska) 0,33 oz.
Faroangivelser
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.