Läs mer
Lovibond™ Pulver Packs™ för fri klor
Kvantitet:
100 pack
1000 förpackning
Räckvidd:
0 till 2 mg/L
0 till 3,5 mg/L
0 till 5 mg/L
Volym (engelska):
0,16 oz.
0,33 oz.
0,84 oz.
Volym (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
Föruppmätta DPD-reagenser i enhetsdos för vattenkvalitetstestning
- För användning i SC450™ Kolorimetrar och Aqua Comparator™ Testsatser
- Även lämplig att använda i Hach™ instrument och testkit
- Lättöppnade, förseglade foliepaket eliminerar risken för korskontaminering
- Tillgänglig för 5, 10 och 25 ml provstorlekar
- Förlängd hållbarhet på upp till 5 år
Kommunala tester av dricksvatten och avloppsvatten; Industriellt avloppsvatten och processkontrolltestning; Miljöprovning av vatten
Uppfyllande
US EPA-godkänd DPD-metod
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | US EPA |
| Volym (metrisk) | 10 ml |
| Formatera | Pulver |
| För användning med (applikation) | Kommunal dricksvatten- och avloppsprovning, industriellt avloppsvatten och processkontrollprovning, miljövattenprovning |
| För användning med (utrustning) | SC450 kolorimeter och Aqua Comparator™ testsatser, Hach™ instrument och testkit, spektrofotometer |
| Kvantitet | 1000 förpackning |
| Räckvidd | 0 till 2 mg/L |
| Typ | DPD-fritt klorreagens |
| Volym (engelska) | 0,33 oz. |
Säkerhet och hantering
Faroangivelser
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.