Läs mer
Lovibond™ Sulfate 4 pulver Packs™
Produktkod. 15361675
Change view
Kvantitet:
100 pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15361675 100 pack Paket med 100
1 options
Produktkod. 15361675 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 532160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00 SEK
    290.73 SEK / Paket med 100
    Save 130.27 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Föruppmätt enhetsdosreagens för vattenkvalitetstestning
  • Erbjuder samma höga kvalitetsstandarder som tablettreagenser
  • Kemiska egenskaper är lämpliga att använda med Hach™ kolorimetrar, spektrofotometrar och testkit
  • Riv upp helt enkelt Powder Pack och häll reagens i provet
  • Stor design gör dem lättare att hantera
  • “Lätt att öppna” notch gör det enkelt att riva upp förpackningen
  • Skapa enkelt“ V” , för att tillåta användaren att hälla reagens i provet
  • Fasad kant förhindrar att reagenset fastnar i hörnen
Kommunala tester av dricksvatten och avloppsvatten; Industriellt avloppsvatten och processkontrolltestning; Miljöprovning av vatten
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad US EPA
Färg Vitt
Sammansättning Citronsyra 50 till 60 %, bariumkloriddihydrat 40 till 50 %
pH-intervall 2.3
Volym (metrisk) 10 mL
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Kommunal dricksvatten- och avloppsprovning, industriellt avloppsvatten och processkontrollprovning, miljövattenprovning
För användning med (utrustning) Hach™ and other manufacturers test kits, colorimeters and spectrophotometers
Kvantitet 100 pack
Räckvidd 0 till 70 mg/L
Förvaringskrav 20 °C
Typ Sulfat 4-reagens
Volym (engelska) 0,33 oz.