Läs mer
Lovibond™ Primary Chlorine Standard Kit för kolorimetrar, Cole-Parmer™
Produktkod. 15212056 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kvantitet:
1 låda/kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15212056 1 låda/kit Varje
1 options
Produktkod. 15212056 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 9956090
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Validera kalibreringen och noggrannheten hos ditt instrument
  • Uppfyller nya regler specificerade i US EPA Method 334.0.
  • Idealisk för laboratorie- och klormätningar online.
  • Klorstandardampull, 97mL klorfritt vatten och ampullbrytare.
  • Allt du behöver för enkel förberedelse av en 1,5 mg/L NIST spårbar klorstandard.
  • Enkelt, tidsbesparande och praktiskt kit som hjälper dig att följa de nya reglerna
Specifikationer
Beskrivning Chlorine standard ampoule, 97mL of zero chlorine water, and ampoule breaker
Förpackning 1 Box/Kit
För användning med (utrustning) Colorimeter
Kvantitet 1 låda/kit