Läs mer
Lovibond™ RD125 reaktor
Produktkod. 12681735
Change view
Material:
Runt metallblock i epoxiklädd hölje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
12681735 Runt metallblock i epoxiklädd hölje Varje
1 options
Produktkod. 12681735 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 2418940
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-02-2027
Används för kemisk rötning av vattenprover, såsom vid bestämning av COD, TOC, totalt fosfat och totalt kväve
  • Erforderliga temperaturer och reaktionstider är förprogrammerade och lätta att välja med hjälp av knappsatsen
  • Användare kan förinställa reaktionstider på 30, 60 och 120 minuter eller kan ställa in den så att den fungerar kontinuerligt
  • Ström: 100-240 VAC, 50-60Hz
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, UL, TUV
Mått (L x B x H) 10,83 x 6,1 x 3,74 tum. (27,51 x 15,49 x 9,49 cm)
Spänning 115/230 V
Höjd (engelska) 3,74 tum.
Höjd (metrisk) 9.49 cm
Inkluderar RD125-reaktor, 16 mm COD-flaskaadapter, instruktioner
Längd (engelska) 10,83 tum.
Längd (metrisk) 27.51 cm
Material Runt metallblock i epoxiklädd hölje
Räckvidd 0 till 15000 mg/L
Vikt (engelska) 7.9 lb.
Vikt (metrisk) 3.58 kg
Bredd (engelska) 6,1 tum
Bredd (metrisk) 15.49 cm