Läs mer
Lovibond™ Ammoniak reagensset pulver Packs™
Antal tester:
100
Förpackningsstorlek:
10ml
Beskrivning
Innehåller
Ammoniakcyanuratreagens (10 ml prov, 100 pack), ammoniaksalicylatreagens (10 ml prov, 100 pack)
- Erbjuder samma höga kvalitetsstandarder som tablettreagenser
- Kemiska egenskaper är lämpliga att använda med Hach™ kolorimetrar, spektrofotometrar och testkit
- Riv upp helt enkelt Powder Pack och häll reagens i provet
- Stor design gör dem lättare att hantera
- “Lätt att öppna” notch gör det enkelt att riva upp förpackningen
- Skapa enkelt“ V” , för att tillåta användaren att hälla reagens i provet
- Fasad kant förhindrar att reagenset fastnar i hörnen
Kommunala tester av dricksvatten och avloppsvatten; Industriellt avloppsvatten och processkontrolltestning; Miljöprovning av vatten
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Kommunal dricksvatten- och avloppsprovning, industriellt avloppsvatten och processkontrollprovning, miljövattenprovning |
| För användning med (utrustning) | Hach™ and other manufacturers test kits, colorimeters and spectrophotometers |
| Inkluderar | 10mL ammoniakcyanuratreagens (100-pack), 10mL ammoniak-salicylatreagens (100-pack) |
| Antal tester | 100 |
| Räckvidd | 0 till 0,8 mg/L |
| Testmetod | Salicylat |
| Typ | Ammoniakkvävereagenset |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyanurate,dihydrate, sodium salicylate, sodium nit